Learn More
IFN gamma Rat, V450, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
179.00 CHF - 372.00 CHF
Spezifikation
Antigen | IFN gamma |
---|---|
Klon | XMG1.2 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962558
|
EnquireBio
QAB83-V450-25UG |
25 μg |
179.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952558
|
EnquireBio
QAB83-V450-100UG |
100 μg |
372.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
IFN gamma | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
15978 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
XMG1.2 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_032363 | |
Ifng | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |