Learn More
Novus Biologicals™ IFI16 Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Gen-ID (Entrez) | 3428 |
| Menge | 0,05 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | ifi-16, IFNGIP1gamma-interferon-inducible protein 16, interferon, gamma-inducible protein 16, interferon-gamma induced protein IFI 16, Interferon-inducible myeloid differentiation transcriptional activator, MGC9466, PYHIN2 |
| Gensymbol | IFI16 |
| Forschungskategorie | Cytokine Research |
| Protein | IFI16 |