Beschreibung
IDI1 Polyclonal antibody specifically detects IDI1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IDI1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.4) |
| Gen-Zugriffsnummer | AAH57827.1 |
| Gen-Alias | EC 5.3.3.2, IPP isomerase 1, IPP1, IPPI1, isopentenyl diphosphate dimethylallyl diphosphate isomerase 1, Isopentenyl pyrophosphate isomerase 1, isopentenyl-diphosphate delta isomerase, isopentenyl-diphosphate delta isomerase 1, isopentenyl-diphosphate Delta-isomerase 1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | IDI1 (AAH57827.1, 1 a.a. - 228 a.a.) full-length human protein. MMPEINTNHLDKQQVQLLAEMCILIDENDNKIGAETKKNCHLNENIEKGLLHRAFSVFLFNTENKLLLQQRSDAKITFPGCFTNTCCSHPLSNPAELEESDALGVRRAAQRRLKAELGIPLEEVPPEEINYLTRIHYKAQSDGIWGEHEIDYILLVRKNVTLNPDPNEIKSYCYVSKEELKELLKKAASGEIKITPWFKIIAATFLFKWWDNLNHLNQFVDHEKIYRM |
| Mehr anzeigen |