Learn More
Icam-1 Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 392.78 CHF
Spezifikation
Antigen Icam-1
Konzentration 1.23 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16806173
Unterlagen ansehen
Proteintech
10020-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16896163
Unterlagen ansehen
Proteintech
10020-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is raised against mouse Icam-1 which is a cell surface sialoglycoprotein with an apparent molecular weight of 95-100 kDa.
CD54, (MW 90,000) antigen is the Intercellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) and is the ligand for LFA-1 mediated adhesion. CD54 is weakly expressed on peripheral blood leukocytes. Upon activation the antigen is expressed strongly on B cells, T cells, macrophages and granulocytes. ICAM-1 is also inducible on endothelial cells, epithelial cells and fibroblasts.
Spezifikation
Spezifikation
Icam-1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse
P13597, Q00238
15894, 25464
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
1.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CD54, ICAM 1, Icam1, Ly 47, MALA 2
Icam1
Primary
-20°C
Icam1