Learn More
Icam-1 Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10020-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16806173
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is raised against mouse Icam-1 which is a cell surface sialoglycoprotein with an apparent molecular weight of 95-100 kDa.
CD54, (MW 90,000) antigen is the Intercellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) and is the ligand for LFA-1 mediated adhesion. CD54 is weakly expressed on peripheral blood leukocytes. Upon activation the antigen is expressed strongly on B cells, T cells, macrophages and granulocytes. ICAM-1 is also inducible on endothelial cells, epithelial cells and fibroblasts.
Spezifikation
Spezifikation
Icam-1
Polyclonal
Unconjugated
Icam1
CD54, ICAM 1, Icam1, Ly 47, MALA 2
Rabbit
20 μL
Primary
Rat, Mouse
Antibody
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P13597, Q00238
Icam1
Antigen Affinity Chromatography
RUO
15894, 25464
-20°C