Learn More
IKA™ I-MAG SP Set-Up Frame
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Modell:
I-MAG SP 150
I-MAG SP 300
Kapazität (metrisch):
200 kg
400 kg
Abmessungen (L x B x H):
540 x 500 x 80 mm
740 x 700 x 80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aufstellrahmen
- Vergrößern Sie Stellfläche und Belastbarkeit des Magnetrührers
- Zubehör für den I-MAG Industrie-Magnetrührer
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 200 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | I-MAG-Industrie-Magnetrührer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vergrößern Sie Stellfläche und Belastbarkeit des Magnetrührers |
| Modell | I-MAG SP 150 |
| Typ | Aufstellrahmen |
| Gewicht (metrisch) | 10 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 540 x 500 x 80 mm |
| Material | Edelstahl 1,4301 |