Beschreibung
- In Kombination mit den als Zubehör erhältlichen I-MAG SP Aufstellrahmen für große Gefäße können bis zu 300 Liter Wasser wirkungsvoll gemischt werden. Die drahtgebundene Bedieneinheit (Steuerung) sorgt für eine komfortable Handhabung und einfache Integration in z. B. Prozessleitsysteme.
- Die robuste Antriebseinheit (Schutzart IP64) besteht aus dem drehmomentstarken und verschleißfreien Motor und der magnetischen Kopplung mit leistungsstarken Neodym-Magneten. Das ermöglicht ein wirkungsvolles Mischen viskoser Medien sowie das Mischen in Gefäßen mit einem größeren Abstand zwischen der Aufstellfläche und dem Rührstab (z. B. doppelwandige Behälter oder Gefäße mit isolierten Böden).
- Um auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig hohe Drehzahlen zu erreichen, verfügt der I-MAG über eine einstellbare Anlaufgeschwindigkeit, die verhindert, dass der Magnetrührstab während der Beschleunigungsphase aus der magnetischen Kopplung „entflieht“. Durch die integrierte Erkennung der magnetischen Kopplung mit dem Rührstab wird zusätzliche Prozesssicherheit erreicht. Ein Abriss oder Ausfall der magnetischen Kopplung wird dem Anwender an der Bedieneinheit angezeigt.
- Der I-MAG-Controller verfügt über verschiedene digitale und analoge Schnittstellen. Dank dieser Ausstattung kann das Gerät z. B. mit einem Fußschalter oder einer Bedientaste bedient oder über USB/LAN/WLAN in ein Netzwerk integriert werden. Mit entsprechender Software (z. B. labworldsoft® 6) kann der I-MAG daher in einen automatisierten Produktionsprozess integriert werden.
- Weitere Merkmale:
- Antrieb mit sehr hoher Schutzart IP64: uneingeschränkter Einsatz auch unter rauen Umgebungsbedingungen dank rundum geschlossenem Edelstahlgehäuse
- Elektronisch gesteuerter Motor mit auch unter Last sehr konstanten Drehzahlen sorgt für reproduzierbare Ergebnisse
- Sichere und ergonomische Platzierung des Controllers direkt am Gefäß oder am Stativstab eines I-MAG UHC Universalhalters (als Zubehör erhältlich)
- Menüführung in mehreren Sprachen
- Lieferumfang
- I-MAG Industrie-Rührer
- IKAFLON 90 slide
- USB-Kabel
- Adapter für analoge Schnittstelle (3 Stück)
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 100 bis 1.500 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 300 l |
| Spannung | 100/240 V |
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 260 x 70 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Steckertyp | UK |
| Zeitschaltuhr | Ja |
| Typ | Magnetrührer |
| Mehr anzeigen |