Beschreibung
HYI Monoclonal antibody specifically detects HYI in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HYI |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2F6 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA |
| Zusammensetzung | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Gen-Zugriffsnummer | AAH06140 |
| Gen-Alias | EC 5.3.1.22, Endothelial cell apoptosis protein E-CE1, HT036, hydroxypyruvate isomerase (putative), hydroxypyruvate isomerase homolog, hydroxypyruvate isomerase homolog (E. coli), MGC20767, putative hydroxypyruvate isomerase |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |