Learn More
HYDRANAL™-LipoSolver MH, Reagenz zur volumetrischen Einkomponenten-KF-Titration in nicht polaren Substanzen, Fetten und Ölen (Arbeitsmedium), Honeywell Fluka™
Medium für volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration in unpolaren Substanzen, Fetten und Ölen (auf Methanol-Hexanolbasis)
144.82 CHF - 756.84 CHF
Spezifikation
CAS | 111-27-3, 67-56-1 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD02687787 |
UN-Nummer | UN1230 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15665160
|
Honeywell-Hydranal
37856-1L |
1 l |
144.82 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15675160
|
Honeywell-Fluka
37856-6X1L |
6 x 1 l |
756.84 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Vorteile von Hydranal Einkomponenten-Reagenzien:
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Praktisch und anwenderfreundlich
- Die größte Flexibilität bei der Auswahl von Arbeitsmedien
- Reduzierte Toxizität im Vergleich zu Systemen auf Methanolbasis
- Geeignet für Methanol-reagierende Verbindungen, z. B. Ketone und Aldehyde
- Lange Haltbarkeit (drei Jahre)
Verbesserte Zusammensetzung
Hydranal-Composite enthält alle Reaktanten einschließlich Jod, Schwefeldioxid und die Basen Imidazol und 2-Methylimidazol, gelöst in Diethylenglykol-monoethylether (DEGEE). Das Hinzufügen von 2-Methylimidazol zusätzlich zu Imidazol verbessert die Stabilität und eliminiert die Bildung von Kristallen, welche das Leistungsverhalten des Titrators beeinträchtigen können.
Spezifikation
111-27-3, 67-56-1 | |
MFCD02687787 | |
UN1230 |
Sicherheit und Handhabung
P210-P260-P280-P301 + P310 + P330-P308 + P311-P403 + P233
- HYDRANAL-LipoSolver MH
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hexan-1-ol, methanol