Learn More
HYDRANAL™ - LipoSolver MH, Reagenz für volumetrische Einkomponenten-KF-Titration in unpolaren Substanzen, Fetten und Ölen (Arbeitsmedium), Solstice
Artikelnummer. 15675160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15675160 6 x 1 l 6 Stück
15665160 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15675160 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 378566X1L
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Medium für volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration in unpolaren Substanzen, Fetten und Ölen (auf Methanol-Hexanolbasis)
Vorteile von Hydranal Einkomponentenreagenzien:
  • Unbegrenzte Wasserkapazität
  • Praktisch und anwenderfreundlich
  • Die größte Flexibilität bei der Auswahl von Arbeitsmedien
  • Reduzierte Toxizität im Vergleich zu Systemen auf Methanolbasis
  • Geeignet für Methanol-reagierende Verbindungen, z. B. Ketone und Aldehyde
  • Lange Haltbarkeit (drei Jahre)
Verbesserte Komposition
Hydranal-Komposit enthält alle Reaktanten einschließlich Iod, Schwefeldioxid und die Basen Imidazol und 2-Methylimidazol, gelöst in Diethylenglykolmonoethylether (DEGEE). Die Zugabe von 2-Methylimidazol zusätzlich zu Imidazol verbessert die Stabilität und verhindert die Bildung von Kristallen, die die Leistung des Titrators ’beeinträchtigen könnten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – LipoSolver MH
Namenshinweis Reagenz für volumetrische Einkomponenten-KF-Titration in unpolaren Substanzen, Fetten und Ölen (Arbeitsmedium)
Siedepunkt 65 °C
CAS Min. % ≥50.0000%, ≥30.0000%
Dichte ∼0,80 g/ml
CAS 67-56-1, 111-27-3
Menge 6 x 1 l
CAS Max. % <50.0000%
Flammpunkt 14 °C
MDL-Nummer MFCD02687787
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer UN1230
Synonym Hexylalkohol
Güte Karl Fischer