Learn More
HYDRA-POINT™ Coulometrische Karl-Fischer-Gefäßlösung, für membranlose Zellen, chloroformfrei, BAKER ANALYZEDE™ Reagenz, J.T.Baker™
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Marke: JT Baker 6285-02
589.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.71000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
- Für die Kolorimetrische Karl-Fischer-Analyse
Spezifikation
46.00 °C | |
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Kolorimetrische Gefäßlösung | |
Enghalsflasche aus braunem Glas |
1 l | |
Für membranlose Zellen, chloroformfrei | |
BAKER ANALYZED™ Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.