Learn More
HYDRA-POINT™ Coulometrische Karl-Fischer-Gefäßlösung, für membranlose Zellen, chloroformfrei, BAKER ANALYZEDE™ Reagenz, J.T.Baker™
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
560.00 CHF - 620.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15597634
|
JT Baker
6285-01 |
500 ml | Enghalsflasche aus braunem Glas |
560.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15507644
|
JT Baker
6285-02 |
1 l | Enghalsflasche aus braunem Glas |
620.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Für die Kolorimetrische Karl-Fischer-Analyse