Learn More
Abnova™ Human ZNF131 Partial ORF (AAH35875, 139 a.a. - 238 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00007690-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16157805
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: TSKYRQGDRKGQIKEDGCPSDPTSKQEHMKSHSTESFKCEICNKRYLRESAWKQHLNCYHLEEGGVSKKQRTGKKIHVCQYCEKQFDHFGHFKEHLRKHT
Spezifikation
Spezifikation
AAH35875
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
TSKYRQGDRKGQIKEDGCPSDPTSKQEHMKSHSTESFKCEICNKRYLRESAWKQHLNCYHLEEGGVSKKQRTGKKIHVCQYCEKQFDHFGHFKEHLRKHT
RUO
ZNF131
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7690
ZNF131 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
pHZ-10
ZNF131
Recombinant
wheat germ expression system