Learn More
Abnova™ Human ZNF131 Partial ORF (AAH35875, 139 a.a. - 238 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH35875 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 7690 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16147805
|
Abnova™
H00007690-Q01.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16157805
|
Abnova™
H00007690-Q01.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sequence: TSKYRQGDRKGQIKEDGCPSDPTSKQEHMKSHSTESFKCEICNKRYLRESAWKQHLNCYHLEEGGVSKKQRTGKKIHVCQYCEKQFDHFGHFKEHLRKHTSpezifikation
AAH35875 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
pHZ-10 | |
ZNF131 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7690 | |
ZNF131 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TSKYRQGDRKGQIKEDGCPSDPTSKQEHMKSHSTESFKCEICNKRYLRESAWKQHLNCYHLEEGGVSKKQRTGKKIHVCQYCEKQFDHFGHFKEHLRKHT | |
RUO | |
ZNF131 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |