Learn More
Abnova™ Human VGLL3 Full-length ORF (AAH94780.1, 1 a.a. - 320 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00389136-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16120514
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MSCAEVMYHPQPYGASQYLPNPMAATTCPTAYYQPAPQPGQQKKLAVFSKMQDSLEVTLPSKQEEEDEEEEEEEKDQPAEMEYLNSRCVLFTYFQGDIGSVVDEHFSRALGQAITLHPESAISKSKMGLTPLWRDSSALSSQRNSFPTSFWTSSYQPPPAPCLGGVHPDFQVTGPPGTFSAADPSPWPGHNLHQTGPAPPPAVSESWPYPLTSQVSPSYSHMHDVYMRHHHPHAHMHHRHRHHHHHHHPPAGSALDPSYGPLLMPSVHAARIPAPQCDITKTEPTTVTSATSAWAGAFHGTVDIVPSVGFDTGWSAMARS
Spezifikation
Spezifikation
AAH94780.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
61.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686O1845/FLJ38507/VGL-3/VGL3
VGLL3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
389136
VGLL3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSCAEVMYHPQPYGASQYLPNPMAATTCPTAYYQPAPQPGQQKKLAVFSKMQDSLEVTLPSKQEEEDEEEEEEEKDQPAEMEYLNSRCVLFTYFQGDIGSVVDEHFSRALGQAITLHPESAISKSKMGLTPLWRDSSALSSQRNSFPTSFWTSSYQPPPAPCLGGVHPDFQVTGPPGTFSAADPSPWPGHNLHQTGPAPPPAVSESWPYPLTSQVSPSYSHMHDVYMRHHHPHAHMHHRHRHHHHHHHPPAGSALDPSYGPLLMPSVHAARIPAPQCDITKTEPTTVTSATSAWAGAFHGTVDIVPSVGFDTGWSAMARS
RUO
VGLL3