Learn More
Abnova™ Human VGLL3 Full-length ORF (AAH94780.1, 1 a.a. - 320 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH94780.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 389136 |
Molekulargewicht | 61.6kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16130514
|
Abnova™
H00389136-P01.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16120514
|
Abnova™
H00389136-P01.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sequence: MSCAEVMYHPQPYGASQYLPNPMAATTCPTAYYQPAPQPGQQKKLAVFSKMQDSLEVTLPSKQEEEDEEEEEEEKDQPAEMEYLNSRCVLFTYFQGDIGSVVDEHFSRALGQAITLHPESAISKSKMGLTPLWRDSSALSSQRNSFPTSFWTSSYQPPPAPCLGGVHPDFQVTGPPGTFSAADPSPWPGHNLHQTGPAPPPAVSESWPYPLTSQVSPSYSHMHDVYMRHHHPHAHMHHRHRHHHHHHHPPAGSALDPSYGPLLMPSVHAARIPAPQCDITKTEPTTVTSATSAWAGAFHGTVDIVPSVGFDTGWSAMARSSpezifikation
AAH94780.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
61.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MSCAEVMYHPQPYGASQYLPNPMAATTCPTAYYQPAPQPGQQKKLAVFSKMQDSLEVTLPSKQEEEDEEEEEEEKDQPAEMEYLNSRCVLFTYFQGDIGSVVDEHFSRALGQAITLHPESAISKSKMGLTPLWRDSSALSSQRNSFPTSFWTSSYQPPPAPCLGGVHPDFQVTGPPGTFSAADPSPWPGHNLHQTGPAPPPAVSESWPYPLTSQVSPSYSHMHDVYMRHHHPHAHMHHRHRHHHHHHHPPAGSALDPSYGPLLMPSVHAARIPAPQCDITKTEPTTVTSATSAWAGAFHGTVDIVPSVGFDTGWSAMARS | |
RUO | |
VGLL3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
389136 | |
VGLL3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp686O1845/FLJ38507/VGL-3/VGL3 | |
VGLL3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |