Learn More
Novus Biologicals™ Human Tongue Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Tongue Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Tissue | Digestive/Waste |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Tongue |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Normal |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 3.7 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke