missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Stomach Cardia Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)

Artikelnummer. 18257184 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18257184 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18257184 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82060619
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 CHF
    529.20 CHF / 0.1 Milligramm
    Sparen 30.80 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Human Stomach Cardia Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Cardia
Zelluläre Fraktion Membrane
Gewebezustand Normal
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 2 mg/mL
Produkttyp Human Stomach Cardia Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.