Learn More
Human Siglec-9 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications
Marke:  R&D Systems FAB1139A-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18756476
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Siglec-9 Monoclonal specifically detects Siglec-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Siglec-9
Monoclonal
APC
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
CD329, CDw329, FOAP-9, OBBP-Like, Protein FOAP-9, sialic acid binding Ig-like lectin 9, sialic acid-binding Ig-like lectin 9, siglec-9, Siglec9
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
27180
Human
Purified
Flow Cytometry
191240
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Q9Y336
SIGLEC9
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Siglec-9 Gln18-Gly348 (predicted) Accession # Q9Y336
100 Tests
Primary
Detects human Siglec-9 in ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human Siglec-2, -3, -5, -7 or -10 is observed.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
IgG2a