Learn More
Human Siglec-9 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications
263.00 CHF - 672.00 CHF
Spezifikation
Antigen Siglec-9
Klon 191240
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18784369
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
FAB1139A-025
25 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18756476
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
FAB1139A-100
100 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Siglec-9 Monoclonal specifically detects Siglec-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Human Siglec-9 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™