Learn More
Gibco™ Human Prokineticin-2 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
89.75 CHF - 3350.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Q9HC23 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 60675 |
Molekulargewicht | 8.8 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17800273
|
Gibco™
100-46-100UG |
100 μg |
670.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17820173
|
Gibco™
100-46-1MG |
1 mg |
3350.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17800553
|
Gibco™
100-46-20UG |
20 μg |
218.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17820273
|
Gibco™
100-46-250UG |
250 μg |
1172.00 CHF
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17809892
|
Gibco™
100-46-500UG |
500 μg |
2010.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17891333
|
Gibco™
100-46-50UG |
50 μg |
402.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17870763
|
Gibco™
100-46-5UG |
5 μg |
89.75 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Prokineticin-2 (PK2) is a cysteine-rich secreted protein that is expressed in the suprachiasmatic nucleus (SCN) with receptors located in the critical autonomic control centers of the brain. It has a depolarizing effect on neurons expressing the receptor. PK2 is predominantly controlled by the endogenous circadian clock, but light also plays a modulatory role. PK2 functions as a critical SCN output molecule responsible for circadian locomotor rhythms. PK2 expression is high during the day, and responsive to nocturnal light pulses. PK2 also functions as a chemoattractant for subventricular zone-derived neuronal progenitors.Spezifikation
Q9HC23 | |
protein with no preservative | |
8.8 | |
E. coli | |
RUO | |
Bombina variegata 8 kD protein; Bombina variegata 8 kDa protein; Bv 8 homolog (Bombina variegata); BV8; Bv8/prokineticin 2-like protein; Bv8/prokineticin 2-like protein splice variant; HH4; homolog of mouse Bv8 (Bombina variegata 8 kDa); homolog of mouse Bv8 (Bombina variegata 8 kDa); prokineticin 2; KAL4; MIT1; PK2; Prok1; Prok2; prokineticin 1; prokineticin 2; prokineticin 2 beta; prokineticin-2; Protein Bv8 homolog; secreted protein | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
60675 | |
Human Prokineticin-2 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
PROK2 | |
Unconjugated | |
AVITGACDKD SQCGGGMCCA VSIWVKSIRI CTPMGKLGDS CHPLTRKVPF FGRRMHHTCP CLPGLACLRT SFNRFICLAQ K | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |