Learn More
Abnova™ Human NUP54 Full-length ORF (NP_059122.2, 1 a.a. - 507 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_059122.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 53371
Molekulargewicht 81.8kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16150403
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00053371-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16140403
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00053371-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The nuclear envelope creates distinct nuclear and cytoplasmic compartments in eukaryotic cells. It consists of two concentric membranes perforated by nuclear pores, large protein complexes that form aqueous channels to regulate the flow of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm. These complexes are composed of at least 100 different polypeptide subunits, many of which belong to the nucleoporin family. This gene encodes a member of the phe-gly (FG) repeat-containing nucleoporin subset. [provided by RefSeq]
Sequence: MAFNFGAPSGTSGTAAATAAPAGGFGGFGTTSTTAGSAFSFSAPTNTGTTGLFGGTQNKGFGFGTGFGTTTGTSTGLGTGLGTGLGFGGFNTQQQQQTTLGGLFSQPTQAPTQSNQLINTASALSAPTLLGDERDAILAKWNQLQAFWGTGKGYFNNNIPPVEFTQENPFCRFKAVGYSCMPSNKDEDGLVVLVFNKKETEIRSQQQQLVESLHKVLGGNQTLTVNVEGTKTLPDDQTEVVIYVVERSPNGTSRRVPATTLYAHFEQANIKTQLQQLGVTLSMTRTELSPAQIKQLLQNPPAGVDPIIWEQAKVDNPDSEKLIPVPMVGFKELLRRLKVQDQMTKQHQTRLDIISEDISELQKNQTTSVAKIAQYKRKLMDLSHRTLQVLIKQEIQRKSGYAIQADEEQLRVQLDTIQGELNAPTQFKGRLNELMSQIRMQNHFGAVRSEERYYIDADLLREIKQHLKQQQEGLSHLISIIKDDLEDIKLVEHGLNETIHIRGGVFS
Spezifikation
Spezifikation
NP_059122.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
81.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAFNFGAPSGTSGTAAATAAPAGGFGGFGTTSTTAGSAFSFSAPTNTGTTGLFGGTQNKGFGFGTGFGTTTGTSTGLGTGLGTGLGFGGFNTQQQQQTTLGGLFSQPTQAPTQSNQLINTASALSAPTLLGDERDAILAKWNQLQAFWGTGKGYFNNNIPPVEFTQENPFCRFKAVGYSCMPSNKDEDGLVVLVFNKKETEIRSQQQQLVESLHKVLGGNQTLTVNVEGTKTLPDDQTEVVIYVVERSPNGTSRRVPATTLYAHFEQANIKTQLQQLGVTLSMTRTELSPAQIKQLLQNPPAGVDPIIWEQAKVDNPDSEKLIPVPMVGFKELLRRLKVQDQMTKQHQTRLDIISEDISELQKNQTTSVAKIAQYKRKLMDLSHRTLQVLIKQEIQRKSGYAIQADEEQLRVQLDTIQGELNAPTQFKGRLNELMSQIRMQNHFGAVRSEERYYIDADLLREIKQHLKQQQEGLSHLISIIKDDLEDIKLVEHGLNETIHIRGGVFS
RUO
NUP54
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
53371
NUP54 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC13407
NUP54
Recombinant
wheat germ expression system