Learn More
Novus Biologicals™ Human Non-Hodgkins Lymphoma Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Artikelnummer. 18226270 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18226270 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18226270 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL126428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 CHF
    1262.10 CHF / 0.1 Milligramm
    Sparen 72.90 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Human Non-Hodgkins Lymphoma Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tissue Lymph
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Non-Hodgkins Disease
Zelluläre Fraktion Membrane
Gewebezustand Tumor
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 2 mg/mL
Produkttyp Human Non-Hodgkins Lymphoma Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke