missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NAB1 Full-length ORF (AAH35724, 1 a.a. - 487 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00004664-P01.10ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16118131

  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MAAALPRTLGELQLYRILQKANLLSYFDAFIQQGGDDVQQLCEAGEEEFLEIMALVGMASKPLHVRRLQKALRDWVTNPGLFNQPLTSLPVSSIPIYKLPEGSPTWLGISCSSYERSSNAREPHLKIPKCAATTCVQSLGQGKSDVVGSLALQSVGESRLWQGHHATESEHSLSPADLGSPASPKESSEALDAAAALSVAECVERMAPTLPKSDLNEVKELLKTNKKLAKMIGHIFEMNDDDPHKEEEIRKYSAIYGRFDSKRKDGKHLTLHELTVNEAAAQLCVKDNALLTRRDELFALARQISREVTYKYTYRTTKSKCGERDELSPKRIKVEDGFPDFQDSVQTLFQQARAKSEELAALSSQQPVKVMAKQMEFLCNQAGYERLQHAERRLSAGLYRQSSEEHSPNGLTSDNSDGQGERPLNLRMPNLQNRQPHHFVVDGELSRLYPSEAKSHSSESLGILKDYPHSAFTLEKKVIKTEPEDSR
Spezifikation

Spezifikation

AAH35724
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
79.31kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NAB1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4664
NAB1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAAALPRTLGELQLYRILQKANLLSYFDAFIQQGGDDVQQLCEAGEEEFLEIMALVGMASKPLHVRRLQKALRDWVTNPGLFNQPLTSLPVSSIPIYKLPEGSPTWLGISCSSYERSSNAREPHLKIPKCAATTCVQSLGQGKSDVVGSLALQSVGESRLWQGHHATESEHSLSPADLGSPASPKESSEALDAAAALSVAECVERMAPTLPKSDLNEVKELLKTNKKLAKMIGHIFEMNDDDPHKEEEIRKYSAIYGRFDSKRKDGKHLTLHELTVNEAAAQLCVKDNALLTRRDELFALARQISREVTYKYTYRTTKSKCGERDELSPKRIKVEDGFPDFQDSVQTLFQQARAKSEELAALSSQQPVKVMAKQMEFLCNQAGYERLQHAERRLSAGLYRQSSEEHSPNGLTSDNSDGQGERPLNLRMPNLQNRQPHHFVVDGELSRLYPSEAKSHSSESLGILKDYPHSAFTLEKKVIKTEPEDSR
RUO
NAB1
Recombinant
wheat germ expression system
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers