Learn More
Abnova™ Human NAB1 Full-length ORF (AAH35724, 1 a.a. - 487 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH35724
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4664
Molekulargewicht 79.31kDa
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128131
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004664-P01.25UG
25μg
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16118131
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004664-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MAAALPRTLGELQLYRILQKANLLSYFDAFIQQGGDDVQQLCEAGEEEFLEIMALVGMASKPLHVRRLQKALRDWVTNPGLFNQPLTSLPVSSIPIYKLPEGSPTWLGISCSSYERSSNAREPHLKIPKCAATTCVQSLGQGKSDVVGSLALQSVGESRLWQGHHATESEHSLSPADLGSPASPKESSEALDAAAALSVAECVERMAPTLPKSDLNEVKELLKTNKKLAKMIGHIFEMNDDDPHKEEEIRKYSAIYGRFDSKRKDGKHLTLHELTVNEAAAQLCVKDNALLTRRDELFALARQISREVTYKYTYRTTKSKCGERDELSPKRIKVEDGFPDFQDSVQTLFQQARAKSEELAALSSQQPVKVMAKQMEFLCNQAGYERLQHAERRLSAGLYRQSSEEHSPNGLTSDNSDGQGERPLNLRMPNLQNRQPHHFVVDGELSRLYPSEAKSHSSESLGILKDYPHSAFTLEKKVIKTEPEDSR
Spezifikation
Spezifikation
AAH35724
4664
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
RUO
NAB1
Recombinant
Liquid
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
79.31kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NAB1
Wheat Germ (in vitro)
wheat germ expression system