Learn More
Abnova™ Human MPHOSPH1 Partial ORF (NP_057279, 1671 a.a. - 1780 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00009585-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16140986
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: RSQASIIGVNLATKKKEGTLQKFGDFLQHSPSILQSKAKKIIETMSSSKLSNVEASKENVSQPKRAKRKLYTSEISSPIDISGQVILMDQKMKESDHQIIKRRLRTKTAK
Spezifikation
Spezifikation
NP_057279
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RSQASIIGVNLATKKKEGTLQKFGDFLQHSPSILQSKAKKIIETMSSSKLSNVEASKENVSQPKRAKRKLYTSEISSPIDISGQVILMDQKMKESDHQIIKRRLRTKTAK
RUO
KIF20B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9585
MPHOSPH1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434B0435/DKFZp434P0810/KRMP1/MPHOSPH1/MPP-1/MPP1
KIF20B
Recombinant
wheat germ expression system