Learn More
Abnova™ Human MPHOSPH1 Partial ORF (NP_057279, 1671 a.a. - 1780 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_057279
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9585
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16140986
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009585-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130986
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009585-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: RSQASIIGVNLATKKKEGTLQKFGDFLQHSPSILQSKAKKIIETMSSSKLSNVEASKENVSQPKRAKRKLYTSEISSPIDISGQVILMDQKMKESDHQIIKRRLRTKTAK
Spezifikation
Spezifikation
NP_057279
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434B0435/DKFZp434P0810/KRMP1/MPHOSPH1/MPP-1/MPP1
KIF20B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9585
MPHOSPH1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RSQASIIGVNLATKKKEGTLQKFGDFLQHSPSILQSKAKKIIETMSSSKLSNVEASKENVSQPKRAKRKLYTSEISSPIDISGQVILMDQKMKESDHQIIKRRLRTKTAK
RUO
KIF20B