Learn More
Human/Mouse VGF Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
245.00 CHF - 529.00 CHF
Spezifikation
Antigen VGF
Klon 619707
Konzentration LYOPH
Verdünnung Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18746929
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB6317-SP
25 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18111671
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB6317
100 μg
529.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
VGF Monoclonal specifically detects VGF in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
VGF
LYOPH
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse
O15240
7425
E. coli-derived recombinant human VGF Thr554-Pro615 Accession # O15240
Primary
Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Detects human and mouse VGF in direct ELISAs.
619707
Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
neuro-endocrine specific protein VGF, neurosecretory protein VGF, VGF nerve growth factor inducible
VGF
IgG3
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.