Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, FITC, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
115.50 CHF - 323.40 CHF
Spezifikation
Antigen Human/Mouse CD11b
Klon M1/70
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15901678
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB22-F-25ug
25 μg
115.50 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15991668
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB22-F-100ug
100 μg
180.60 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15911678
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB22-F-500ug
500 μg
323.40 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Human/Mouse CD11b
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Primary
Store at 2-4°C.
M1/70
Flow Cytometry
FITC
RUO
IgG2b κ
Protein A/G Purified