Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, FITC, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB22-F-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| Human/Mouse CD11b | |
| Monoclonal | |
| 0.2mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| Store at 2-4°C. |
| Flow Cytometry | |
| M1/70 | |
| FITC | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| IgG2b κ |