Learn More
Novus Biologicals™ Human Lymph Node Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Lymph Node Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Blood Lymph |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Lymph Node |
| Zelluläre Fraktion | Membrane |
| Gewebezustand | Normal |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 2 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke