Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired)
Artikelnummer. 18166839 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18166839 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18166839 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL126531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 CHF
    2171.40 CHF / 1 Sets
    Sparen 128.60 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tissue Respiratory
Menge 1 Set
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Lung
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Primary and Metastatic Tumor Paired
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Produkttyp Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Primary and Metastatic Tumor Paired)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke