Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18526144 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18526144 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18526144 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00 CHF
    446.25 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 25.75 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Vorbereitungsmethode Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Menge 1 mg
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Ziel Lung