Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis)
Artikelnummer. 18262303 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18262303 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18262303 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059329
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.00 CHF
    909.30 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 52.70 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Respiratory
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Liver Cirrhosis: Lung
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Liver Cirrhosis
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Liver Cirrhosis)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke