Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Bronchitis)
Artikelnummer. 18293050 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18293050 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18293050 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL126406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.00 CHF
    909.30 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 52.70 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Bronchitis) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tissue Respiratory
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Bronchitis: Lung
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Bronchitis
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Produkttyp Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Bronchitis)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke