Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Tissue Lysate (Adult Tumor)
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Beschreibung
The Human Liver Tissue Lysate (Adult) is derived from human.
Spezifikation
Spezifikation
| Tissue | Leber |
| Menge | 0,1 mg |
| Wirtsspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | Liver |
| Synonym | Liver, Liver lysate, liver lysates |