Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Liver Cirrhosis)
Artikelnummer. 18236550 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18236550 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18236550 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL126449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    821.00 CHF
    775.95 CHF / 0.1 Milligramm
    Sparen 45.05 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Human Liver Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Liver Cirrhosis) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tissue Digestive/Waste
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Membrane Protein - Liver Cirrhosis: Liver
Zelluläre Fraktion Membrane
Gewebezustand Liver Cirrhosis
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Produkttyp Human, Liver Membrane Tissue Lysate (Adult Liver Cirrhosis)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke