Learn More
Novus Biologicals™ Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Digestive/Waste |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Kidney |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Diabetes |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke