Learn More
Abnova™ Human ITGAX Partial ORF (NP_000878, 114 a.a. - 223 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000878
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3687
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130295
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003687-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16120295
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003687-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes the integrin alpha X chain protein. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This protein combines with the beta 2 chain (ITGB2) to form a leukocyte-specific integrin referred to as inactivated-C3b (iC3b) receptor 4 (CR4). The alpha X beta 2 complex seems to overlap the properties of the alpha M beta 2 integrin in the adherence of neutrophils and monocytes to stimulated endothelium cells, and in the phagocytosis of complement coated particles. [provided by RefSeq]
Sequence: HECGRNMYLTGLCFLLGPTQLTQRLPVSRQECPRQEQDIVFLIDGSGSISSRNFATMMNFVRAVISQFQRPSTQFSLMQFSNKFQTHFTFEEFRRSSNPLSLLASVHQLQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_000878
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD11C/SLEB6
ITGAX
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3687
ITGAX (Human) Recombinant Protein (Q01)
HECGRNMYLTGLCFLLGPTQLTQRLPVSRQECPRQEQDIVFLIDGSGSISSRNFATMMNFVRAVISQFQRPSTQFSLMQFSNKFQTHFTFEEFRRSSNPLSLLASVHQLQ
RUO
ITGAX