Learn More
Abnova™ Human HSD3B7 Partial ORF (NP_079469, 101 a.a. - 209 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_079469
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 80270
Molekulargewicht 37.73kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130227
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00080270-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16120227
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00080270-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an enzyme which is involved in the initial stages of the synthesis of bile acids from cholesterol and a member of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily. The encoded protein is a membrane-associated endoplasmic reticulum protein which is active against 7-alpha hydrosylated sterol substrates. Mutations in this gene are associated with a congenital bile acid synthesis defect which leads to neonatal cholestasis, a form of progressive liver disease. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: IHEVNVQGTRNVIEACVQTGTRFLVYTSSMEVVGPNTKGHPFYRGNEDTPYEAVHRHPYPCSKALAEWLVLEANGRKVRGGLPLVTCALRPTGIYGEGHQIMRDFYRQG
Spezifikation
Spezifikation
NP_079469
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PFIC4/SDR11E3
HSD3B7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
80270
HSD3B7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
IHEVNVQGTRNVIEACVQTGTRFLVYTSSMEVVGPNTKGHPFYRGNEDTPYEAVHRHPYPCSKALAEWLVLEANGRKVRGGLPLVTCALRPTGIYGEGHQIMRDFYRQG
RUO
HSD3B7