Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Pericardium Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Heart Pericardium Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Heart |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Lupus: Heart: Pericardium |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Lupus |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke