Learn More
Abnova™ Human GAN Partial ORF (NP_071324, 534 a.a. - 597 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_071324
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8139
Molekulargewicht 32.78kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128255
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008139-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16118255
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008139-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the cytoskeletal BTB/kelch (Broad-Complex, Tramtrack and Bric a brac) repeat family. The encoded protein plays a role in neurofilament architecture and is involved in mediating the ubiquitination and degradation of some proteins. Defects in this gene are a cause of giant axonal neuropathy (GAN). [provided by RefSeq]
Sequence: DLDTGTNYDYVREFKRSTGTWHHTKPLLPSDLRRTGCAALRIANCKLFRLQLQQGLFRIRVHSP
Spezifikation
Spezifikation
NP_071324
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.78kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ38059/GAN1/KLHL16
GAN
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8139
GAN (Human) Recombinant Protein (Q01)
DLDTGTNYDYVREFKRSTGTWHHTKPLLPSDLRRTGCAALRIANCKLFRLQLQQGLFRIRVHSP
RUO
GAN