Learn More
Novus Biologicals™ Human Gallbladder Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Gallbladder Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
Spezifikation
Spezifikation
| Tissue | Digestive/Waste |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Gallbladder |
| Zelluläre Fraktion | Membrane |
| Gewebezustand | Tumor |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Produkttyp | Human Gallbladder Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor) |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke