missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Human FAM171B Protein, His Tag
auf Anfrage
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH60872 |
---|---|
Molekulargewicht | 36.8 kDa |
Quelle | Human FAM171B, His Tag (FAB-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 33 - Thr 355 (Accession # AAH60872). |
Immunogen | Glu 33 - Thr 355 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15826707
|
ACROBiosystems
FAB-H5220-100UG |
100 µg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15836707
|
ACROBiosystems
FAB-H5220-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Family with sequence similarity 171, member B (FAM171B) is also known as KIAA1946, NPD019, which is a single-pass type I membrane protein, belongs to the FAM171 family.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 36.8 kDa. The protein migrates as 45-55 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
AAH60872 | |
Human FAM171B, His Tag (FAB-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 33 - Thr 355 (Accession # AAH60872). | |
-20°C | |
FAM171B | |
Human | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
Other Recombinant Proteins |
36.8 kDa | |
Glu 33 - Thr 355 | |
FAM171B,KIAA1946,NPD019 | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Less than 1.0 EU / µg by the LAL method. | |
Powder | |
>92% as determined by SDS-PAGE |