Learn More
Abnova™ Human DDO Partial ORF (NP_003640, 270 a.a. - 369 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003640
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8528
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16138735
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008528-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16128735
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008528-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a peroxisomal flavoprotein that catalyzes the oxidative deamination of D-aspartate and N-methyl D-aspartate. Flavin adenine dinucleotide or 6-hydroxyflavin adenine dinucleotide can serve as the cofactor in this reaction. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: WNLSPDAENSREILSRCCALEPSLHGACNIREKVGLRPYRPGVRLQTELLARDGQRLPVVHHYGHGSGGISVHWGTALEAARLVSECVHALRTPIPKSNL
Spezifikation
Spezifikation
NP_003640
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DASOX/DDO-1/DDO-2/FLJ45203
DDO
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8528
DDO (Human) Recombinant Protein (Q01)
WNLSPDAENSREILSRCCALEPSLHGACNIREKVGLRPYRPGVRLQTELLARDGQRLPVVHHYGHGSGGISVHWGTALEAARLVSECVHALRTPIPKSNL
RUO
DDO