Learn More
Abnova™ Human CD6 Partial ORF (NP_006716, 308 a.a. - 400 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spécification
Zugriffsnummer NP_006716
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 923
Molekulargewicht 35.97kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Menge Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Menge Prix Quantité et disponibilité  
16135804
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Abnova™
H00000923-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
16125804
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Abnova™
H00000923-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Description
Description
CD6 is a monomeric 105- or 130-kD membrane glycoprotein that is involved in T-cell activation. The size difference between the 2 CD6 forms is due to differences in phosphorylation (Robinson et al., 1995 [PubMed 7589069]).[supplied by OMIM]
Sequence: CGTAVERPKGLPHSLSGRMYYSCNGEELTLSNCSWRFNNSNLCSQSLAARVLCSASRSLHNLSTPEVPASVQTVTIESSVTVKIENKESRELM
Spécification
Spécification
NP_006716
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.97kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ44171/TP120
CD6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
923
CD6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
CGTAVERPKGLPHSLSGRMYYSCNGEELTLSNCSWRFNNSNLCSQSLAARVLCSASRSLHNLSTPEVPASVQTVTIESSVTVKIENKESRELM
RUO
CD6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats