Spezifikation
| Assay-Bereich | 15.63 to 1000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 9.38 pg/mL |
| Produkttyp | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Probentyp | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Spezifität | This kit recognizes Human MCP-4/CCL13 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human MCP-4/CCL13 and analogues was observed. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 6357 |
| Gensymbol | CCL13 |
| Menge | 1 Kit |
| Forschungsgebiet | Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines |
| Mehr anzeigen |