Learn More
ACROBiosystems Human Cathepsin S / CTSS Protein, His Tag
auf Anfrage
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004070.3
Molekulargewicht 24.9 kDa
Quelle Human Cathepsin S, His Tag (CTS-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 17 - Ile 331 (Accession # P25774-1).
Immunogen Gln 17 - Ile 331
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15826547
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CTS-H5224-1MG
1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15836547
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CTS-H5224-50UG
50 µg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Cathepsin S is also known as CTSS, which is a member of the peptidase C1 family. Cathepsin S is a lysosomal cysteine protease that may participate in the degradation of antigenic proteins to peptides for presentation on MHC class II molecules. Cathepsin S can function as an elastase over a broad pH range in alveolar macrophages. The catalytic activity of cathepsin S is similar to cathepsin L, but with much less activity on Z-Phe-Arg-|-NHMec, and more activity on the Z-Val-Val-Arg-|-Xaa compound.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. This protein undergoes autocatalytic cleavage to release the propeptide and mature chain. The propeptide and mature chain are associated through non‐covalent interactions and with a calculated M
Spezifikation
Spezifikation
NP_004070.3
Human Cathepsin S, His Tag (CTS-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 17 - Ile 331 (Accession # P25774-1).
-20°C
Cathepsin S
Human
50 mM MES, 100 mM NaCl, pH6.5
HEK293
Enzymes
24.9 kDa
Gln 17 - Ile 331
CTSS,Cathepsin S
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / µg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE