Learn More
Abnova™ Human BRSK1 Partial ORF (NP_115806, 289 a.a. - 380 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00084446-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16130767
  • 552.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: KHEPDPCLEPAPGRRVAMRSLPSNGELDPDVLESMASLGCFRDRERLHRELRSEEENQEKMIYYLLLDRKERYPSCEDQDLPPRNDVDPPRK
Spezifikation
Spezifikation
NP_115806
Liquid
84446
BRSK1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ43009/KIAA1811
BRSK1
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.86kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KHEPDPCLEPAPGRRVAMRSLPSNGELDPDVLESMASLGCFRDRERLHRELRSEEENQEKMIYYLLLDRKERYPSCEDQDLPPRNDVDPPRK
RUO
BRSK1