Learn More
Abnova™ Human BRSK1 Partial ORF (NP_115806, 289 a.a. - 380 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_115806
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 84446
Molekulargewicht 35.86kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16120767
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084446-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130767
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084446-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: KHEPDPCLEPAPGRRVAMRSLPSNGELDPDVLESMASLGCFRDRERLHRELRSEEENQEKMIYYLLLDRKERYPSCEDQDLPPRNDVDPPRK
Spezifikation
Spezifikation
NP_115806
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.86kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ43009/KIAA1811
BRSK1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84446
BRSK1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KHEPDPCLEPAPGRRVAMRSLPSNGELDPDVLESMASLGCFRDRERLHRELRSEEENQEKMIYYLLLDRKERYPSCEDQDLPPRNDVDPPRK
RUO
BRSK1